Learn More
Cloroformo (STB ETOH), reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosDescripción
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
- Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
- Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
- Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform |
| Punto de fusión | -63 °C |
| CAS | 67-66-3 |
| Color | Incolora |
| Acidez | Máx. 0,0005 mEq/g |
| Densidad | 1,5 g/cm3 a 20 °C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Punto de ignición | 982 °C |
| Olor | Dulce |
| Envase | Vidrio |
| Mostrar más |