Learn More
Cloroformo, estabilizado con etanol, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289473 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10289473 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11360856 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10289473 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 390760010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Cloroformo, >-99 %, CHCl3, número de CAS-67-66-3, 64-17-5, triclorometano, tricloroformo, triclorometano, tricloruro de metilo, cloroformo, tricloruro de metilo, tricloruro de formilo, metano, tricloro, cloroformo, tricloruro de metano, 2,5 l
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63.0°C
Nombre de nota Stabilized with ethanol
Absorbancia 0.009 max. at 300nm, 0.046 max. at 265nm, 0.301 max. at 250nm, 0.699 max. at 245nm, 1 cm cell vs water, 1 cm cell vs water at 0nm
Color Blanco
Densidad 1.4800g/mL
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Crystals
Índice de refracción 1.4443 to 1.4463
Residuos después de la evaporación 0.0002 % max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 1.48
Fórmula lineal CHCl3
Viscosidad 0.56 mPa.s (20°C)
Agua 0.01% Max. (K.F.)
Índice Merck 15, 2142
Punto de ebullición 61.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 8 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Ethyl alcohol