Learn More
Cloroformo, grado ambiental, +99,8 %, estab. con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
11325307 4 x 1 L 4 litros
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11325307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040974.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Adecuado para análisis de pesticidas, análisis ambiental y GC
It is suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis. It is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión °C to 63°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.492
Cantidad 4 x 1 L
Punto de ignición 982°C (1800°F)
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.446
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Punto de ebullición 60.5°C to 61.5°C
Información de solubilidad Miscible in diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,CCl4 and CS2.
Nombre IUPAC cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Grado Medioambiente