Learn More
Cloroformo-d, para RMN, 99,8 % del átomo D, con 0,1 % v/v de TMS, estabilizado con plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16368216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16368216 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 16368216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.20€
    34.20€ / 25 ml
    Ahorro 3.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Densidad 1.5000 g/mL
Gravedad específica 1,5
Cantidad 25 mL
CAS 865-49-6
Punto de fusión de -64,0 °C
Punto de ebullición de 60,0 °C
Fórmula molecular CHCl3
Fórmula lineal CDCl3
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 8.2 g/L (20°C).
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
SMILES [2H]C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro(²H)metano
Peso molecular (g/mol) 120.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform