Learn More
Cloroformo-d, para RMN, 100,0 % del átomo D, estabilizado con plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16318206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16318206 100 mL 100 ml
16308206 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16318206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    380.00€ / 100 ml
    Ahorro 34.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.38
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Nombre IUPAC tricloro(²H)metano
SMILES [2H]C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Densidad 1.5000 g/mL
Gravedad específica 1,5
Cantidad 100 mL
Punto de fusión de -64,0 °C
Punto de ebullición de 60,0 °C
Fórmula lineal CDCl3
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 8.2 g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado RMN