Learn More
El cloroformo, CHROMASOLV™ para el análisis de residuos, contiene ∼un 1% de etanol como estabilizador, ≥99,8%, Solstice
Código de producto. 15682770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15682770 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15652770 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15662770 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15672770 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15682770 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 256696X1L
Promoción Solstice CHROMASOLV
Usar código promocional 27944
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™ para el análisis de residuos, contiene ∼ 1 % de etanol como estabilizador, ≥ 99,8 %
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC triclorometano
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63 °C (documentación)
Nombre de nota CHROMASOLV™ para el análisis de residuos, contiene ∼1% etanol como estabilizador, ≥99,8%
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densidad 1,492 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 6 x 1 L
Envase Frasco de vidrio
Notas del porcentaje del ensayo Producto GC+etanol
Fórmula lineal CHCl3
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Punto de ebullición 60 °C a 62 °C
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Análisis de residuos