Learn More
Chloroform, Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, Honeywell Burdick & Jackson™
Descripción
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
- A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
- Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform |
| Punto de fusión | -63°C (literature) |
| Nombre de nota | Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer |
| % mín. CAS | ≥90.0000% |
| % máx. CAS | ≤100.0000% |
| Densidad | 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Cantidad | 2 L |
| Envase | Glass Bottle |
| Fórmula lineal | CH3CH2OH |
| Número UN | UN1888 |
| Mostrar más |