Learn More
Chloroform, Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 15615690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615690 1 L Glass Bottle 1 litro
15625690 2 L Glass Bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15615690 Proveedor Honeywell-Burdick and Jackson N.º de proveedor 4961891L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Biotech Grade,≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC triclorometano
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C (literature)
Nombre de nota Biotech Grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Punto de ebullición 61°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Biotech