Learn More
Cloroformo, grado de reactivo ACS, Ricca Chemical
Código de producto. 31750760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31750760 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
31749971 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ml
31749962 4 L Frasco de vidrio ámbar 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31750760 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RSOC00201C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para uso general
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
% mín. CAS 98.0
Color Amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Punto de ebullición 61 °C
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado ACS