Learn More
Chloroform, ACS Reagent, for determinations with dithizone, 99.0-99.4%, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15603170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15603170 1 L Glass Bottle 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15603170 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 310291L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
ACS Reagent, for determinations with dithizone, 99.0-99.4%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, for determinations with dithizone, 99.0-99.4%
CAS 67-66-3, 64-17-5
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densidad 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular CHCl3
Fórmula lineal CHCl3
Número MDL MFCD00000826
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nombre IUPAC triclorometano
Peso molecular (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Grado Reactivo ACS