Learn More
Cloroformo, 99,8+%, certificado AR para análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Código de producto. 11408123 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11408123 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10122190 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10090120 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10293850 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10725331 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10385550 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11408123 Supplier Fisher Chemical Supplier No. C/4960/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.28€
    45.20€ / 500 ml
    Ahorro 8.08€
    15% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CHCl3, número CAS: 67-66-3, 2,5 L, 61 °C, incoloro, 119,38 g/mol, -63 °C, 826, botella de vidrio recubierta de plástico, líquido, 213 mbar a 20 °C, 0,56 mPaS a 20 °C | CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
CHCl3, número CAS-67-66-3, 2,5 l, 61 grados C, incoloro, 119,38g/mol, -63 grados C, 826, frasco de vidrio recubierto de plástico, líquido, 213 mbar a 20 grados C, 0,56 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifications
Punto de fusión -63°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 213mbar at 20°C
Número MDL 826
Viscosidad 0.56 mPaS at 20°C
Punto de ebullición 61°C
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, 1-Pentene