Learn More
Cloroformo, 99,8+%, certificado AR para análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Código de producto. 10293850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10293850 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
11408123 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10122190 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10090120 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10725331 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10385550 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10293850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4960/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    161.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 163.00€
    50% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CHCl3, número CAS: 67-66-3, 2,5 L, 61 °C, incoloro, 119,38 g/mol, -63 °C, 826, botella de vidrio recubierta de plástico, líquido, 213 mbar a 20 °C, 0,56 mPaS a 20 °C | CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
CHCl3, número CAS-67-66-3, 2,5 l, 61 grados C, incoloro, 119,38g/mol, -63 grados C, 826, frasco de vidrio recubierto de plástico, líquido, 213 mbar a 20 grados C, 0,56 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de fusión -63 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 213mbar a 20 °C
Número MDL MFCD00000826
Viscosidad 0,56 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 61 °C
Nombre IUPAC cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 119,38g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform