Learn More
Cloroformo-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform 13C |
| CAS | 31717-44-9 |
| Fórmula molecular | 13C H Cl3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Trichloromethane 13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1 |
| SMILES | Cl[13CH](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloro(1^{13}C)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.918 |