Learn More
Clorofluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorofluoroacetamide |
| CAS | 431-09-4 |
| Fórmula molecular | C2 H3 Cl F N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3ClFNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| SMILES | NC(=O)C(F)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-fluoro-acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 111.503 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.9887 |