Learn More
Clorodifenilsilano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392226 5 g 5 g
11302236 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03602.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1631-83-0 | C12H10ClSi | 217.747 g/mol
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorodifenilsilano se utiliza en el campo de la medicina, en la industria electrónica, en materiales poliméricos. Se usa en la reducción de alcoholes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases, agua. Incompatible con agentes oxidantes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1631-83-0
Fórmula molecular C12H10ClSi
Peso molecular (g/mol) 217.747
Número MDL MFCD00045144
Clave InChI YCITZMJNBYYMJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodiphenylsilane, diphenylchlorosilane, chloro diphenyl silane, silane, chlorodiphenyl, benzene, 1,1'-chlorosilylene bis, c12h11clsi, chlorodiphenylsilyl, diphenylsilyl chloride, chloro diphenyl silicon
PubChem CID 6327323
Nombre IUPAC cloro(difenil)silicio
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 2937164
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.76
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Índice de refracción 1.579
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.123
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylsilane