Learn More
Clorodifenilfosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorodiphenylphosphine |
| CAS | 1079-66-9 |
| Fórmula molecular | C12H10ClP |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | ClP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | cloro(difenil)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 220.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0209 |