Learn More
clorodifenilfosfina, 98%
Código de producto. 10379043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379043 100 g Frasco de vidrio 100 g
10285531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091901 25 g Frasco de vidrio 25 g
10207513 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10379043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    113.65€ / 100 g
    Ahorro 21.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220,64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1079-66-9
Fórmula molecular C12H10ClP
Peso molecular (g/mol) 220.64
Número MDL MFCD00000529
Clave InChI XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
Nombre IUPAC cloro(difenil)fosfano
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylphosphine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2290g/mL
Punto de ebullición 320.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PCl
Índice de refracción 1.6340 to 1.6370
Cantidad 100 g
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Índice Merck 15, 2139
Gravedad específica 1.229
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación