Learn More
Clorodifenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492357 10 g 10 g
11402367 50 g 50 g
11412367 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14241.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220.64 g/mol
Chlorodiphenylphosphine is used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation. It is also used as an intermediate to make antioxidants, flame retardants, stabilizers, catalysts, photoinitiators, and optical brighteners. Used as a halogenation reagent for the conversion of alcohols into halides, in the preparation of solid-phase reagent for the conversion of alcohols to alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorodifenilfosfina se utiliza para introducir la fracción de difenilfosfinilo por orto-litiación de arilo. También se utiliza como sustancia intermedia para producir antioxidantes, pirorretardantes, estabilizadores, catalizadores, fotoiniciadores y abrillantadores ópticos. Se utiliza como reactivo de halogenación para la conversión de alcoholes en haluros, en la preparación de reactivo de fase sólida para la conversión de alcoholes en haluros de alquilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos del agua y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1079-66-9
Fórmula molecular C12H10ClP
Peso molecular (g/mol) 220.64
Número MDL MFCD00000529
Clave InChI XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylphosphine
Punto de fusión 14°C to 16°C
Densidad 1.204
Punto de ebullición 318°C to 321°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal (C6H5)2PCl
Índice de refracción 1.635
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 512032
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC cloro(difenil)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.64
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylphosphine