Learn More
Clorodifenilfosfina, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071020 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10081020 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10637364 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1079-66-9
Fórmula molecular C12H10ClP
Peso molecular (g/mol) 220.64
Número MDL MFCD00000529
Clave InChI XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylphosphine
Densidad 1.2290g/mL
Punto de ebullición 320.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PCl
Índice de refracción 1.6340 to 1.6370
Cantidad 25 mL
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Índice Merck 15, 2139
Gravedad específica 1.229
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water
Nombre IUPAC clorodifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.64
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.