Learn More
Clorodimetilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322937 100 g 100 g
11312937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16198.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Chlorodimethylvinylsilane is used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles and new chelating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorodimetilvinilsilano se utiliza para preparar polímeros que contienen silicio, silaheterociclos y nuevos ligandos quelantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-58-0
Fórmula molecular C4H8ClSi
Peso molecular (g/mol) 119.64
Número MDL MFCD00018090
Clave InChI RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
SMILES C[Si](C)\C=C\Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethylvinylsilane
Cantidad 100 g
Número UN UN2985
Beilstein 1737688
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC [(1E)-2-cloroetenil]dimetilsililo
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.66
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.416
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.883