Learn More
Clorodimetilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312937 25 g 25 g
11322937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16198.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Chlorodimethylvinylsilane is used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles and new chelating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorodimetilvinilsilano se utiliza para preparar polímeros que contienen silicio, silaheterociclos y nuevos ligandos quelantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-58-0
Fórmula molecular C4H8ClSi
Peso molecular (g/mol) 119.64
Número MDL MFCD00018090
Clave InChI RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
SMILES C[Si](C)\C=C\Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethylvinylsilane
Cantidad 25 g
Número UN UN2985
Beilstein 1737688
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC cloro-etenil-dimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.66
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.416
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.883
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodimethylvinylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodimethylvinylsilane