Learn More
Clorodimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433067 10 mL 10 ml
15443067 50 mL 50 ml
15453067 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13113.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorodimetilsilano se utiliza para preparar vinildimetilsilanoles para el acoplamiento cruzado catalizado con paladio con yoduros de arilo.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, metales y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-35-9
Fórmula molecular C2H6ClSi
Peso molecular (g/mol) 93.61
Número MDL MFCD00000495
Clave InChI QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
Nombre IUPAC cloro(dimetil)silicio
SMILES C[Si](C)Cl
Specifications
Punto de ebullición 34°C to 36°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethylsilane
Punto de fusión -111°C
Cantidad 10 mL
Fórmula lineal (CH3)2SiHCl
Número UN UN2924
Beilstein 1633434
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.62
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid