Learn More
Clorodimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711935 250 g Frasco de vidrio 250 g
10387290 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10541611 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711935 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162842500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-35-9
Fórmula molecular C2H6ClSi
Peso molecular (g/mol) 93.61
Número MDL MFCD00000495
Clave InChI QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
Nombre IUPAC cloro(dimetil)silicio
SMILES C[Si](C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorodimethylsilane
Punto de fusión -111°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Temperatura de inflamación -28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2SiHCl
Índice de refracción 1.3820 to 1.384
Cantidad 250 g
Fieser 13,73
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.62
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido