Learn More
Clorodimetilfenilsilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477537 100 g 100 g
11457537 5 g 5 g
11467537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15638.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170.71 g/mol
Chlorodimethylphenylsilane is used in the synthesis of enantioenriched allenylsilanes through an ortho-ester Claisen rearrangement of chiral and silylpropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorodimetilfenilsilano se utiliza en la síntesis de alenilsilanos enantioenriquecidos a través de una transposición de Claisen ortoestérica de alcoholes quirales y sililpropargílicos.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter y hexano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases fuertes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-33-2
Fórmula molecular C8H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 170.71
Número MDL MFCD00000499
Clave InChI KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
Nombre IUPAC cloro-dimetil-fenilsilano
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethylphenylsilane
Cantidad 100 g
Número UN UN2987
Beilstein 606292
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.72
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.509
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.032