Learn More
clorodimetilfenilsilano, 95%
Código de producto. p-3735971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10647753 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151070050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170,71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-33-2
Fórmula molecular C8H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 170.71
Número MDL MFCD00000499
Clave InChI KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
Nombre IUPAC cloro-dimetil-fenilsilano
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodimethylphenylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0320g/mL
Punto de ebullición 80°C to 84°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(CH3)2Cl
Índice de refracción 1.5060 to 1.51
Cantidad 5 g
Fieser 02,278
Gravedad específica 1.032
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.72
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación