Learn More
clorodimetilfenilsilano, 95%
Código de producto. 10647753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647753 100 g Frasco de vidrio 100 g
10051710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151071000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170,71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-33-2
Fórmula molecular C8H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 170.71
Número MDL MFCD00000499
Clave InChI KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
Nombre IUPAC cloro-dimetil-fenilsilano
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Chlorodimethylphenylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0320g/mL
Punto de ebullición 80°C to 84°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(CH3)2Cl
Índice de refracción 1.5060 to 1.51
Cantidad 100 g
Fieser 02,278
Gravedad específica 1.032
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.72
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.