Learn More
Clorodimetil(pentafluorofenil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a GC reagent for detection of sterols at low concentration as flophemesyl derivatives, readily detected by electron capture. Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane is an extremely sensitive derivatizing agent for the analysis of sterols and lower aliphatic alcohols by electron capture gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como reactivo de GC para la detección de esteroles a baja concentración como derivados del flofemesilo, fácilmente detectados mediante la captura de electrones. El clorodimetil(pentafluorofenil)silano es un agente derivatizante extremadamente sensible para el análisis de los esteroles y alcoholes alifáticos inferiores mediante cromatografía de gases de captura de electrones.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 78°C to 81°C (10mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 95°C (203°F) |
| Índice de refracción | 1.447 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.381 |
| Número UN | UN2987 |
| Beilstein | 2858407 |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Mostrar más |