Learn More
Clorodimetil(pentafluorofenil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330104 1 g 1 g
11340104 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00550.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20082-71-7 | C8H6ClF5Si | 260.66 g/mol
It is used as a GC reagent for detection of sterols at low concentration as flophemesyl derivatives, readily detected by electron capture. Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane is an extremely sensitive derivatizing agent for the analysis of sterols and lower aliphatic alcohols by electron capture gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo de GC para la detección de esteroles a baja concentración como derivados del flofemesilo, fácilmente detectados mediante la captura de electrones. El clorodimetil(pentafluorofenil)silano es un agente derivatizante extremadamente sensible para el análisis de los esteroles y alcoholes alifáticos inferiores mediante cromatografía de gases de captura de electrones.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20082-71-7
Fórmula molecular C8H6ClF5Si
Peso molecular (g/mol) 260.66
Número MDL MFCD00000500
Clave InChI PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyldimethylchlorosilane, flophemesyl chloride, chlorodimethylpentafluorophenylsilane, chlorodimethyl perfluorophenyl silane, silane, chlorodimethyl pentafluorophenyl, chlorodimethyl pentafluorophenyl silane, benzene, 1-chlorodimethylsilyl-2,3,4,5,6-pentafluoro, chlorodimethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl silane, chloro dimethyl pentafluorophenyl silane, dimethylpentafluorophenylchlorosilane
PubChem CID 88361
Nombre IUPAC cloro-dimetil-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)silano
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Punto de ebullición 78°C to 81°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
Cantidad 1 g
Número UN UN2987
Beilstein 2858407
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.66
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.447
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.381