Learn More
Clorodimetil-n-octilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369235 25 g 25 g
11359235 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16564.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18162-84-0
Fórmula molecular C10H23ClSi
Peso molecular (g/mol) 206.829
Número MDL MFCD00000511
Clave InChI DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
Nombre IUPAC cloro-dimetil-octilsilano
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 222°C to 225°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethyl-n-octylsilane
Cantidad 25 g
Número UN UN2987
Beilstein 1738376
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.83
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.435
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.873