Learn More
Clorodimetil-n-octadecilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384568 5 g 5 g
11364568 25 g 25 g
11394568 100 g 100 g
11374568 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11384568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042414.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Preparación de superficies hidrófobas, terminador de cadena
Chlorodimethyl-n-octadecylsilane is used for preparation of hydrophobic surfaces and chain terminator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18643-08-8
Fórmula molecular C20H43ClSi
Peso molecular (g/mol) 347.10
Número MDL MFCD00000504
Clave InChI GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane
PubChem CID 87738
Nombre IUPAC cloro-dimetil-octadecilsilano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 184°C to 186°C (0.2mmHg)
Nombre del producto químico o material Chlorodimethyl-n-octadecylsilane
Punto de fusión 28°C to 32°C
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2246012
Temperatura de inflamación 200°C (392°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1
Porcentaje de pureza 95%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.453
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.850 g/mL