Learn More
Clorodimetil-3,3,3-trifluoropropilsilano, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11389305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389305 100 g 100 g
11369305 5 g 5 g
11379305 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16666.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1481-41-0
Fórmula molecular C5H10ClF3Si
Peso molecular (g/mol) 190.665
Número MDL MFCD00053211
Clave InChI KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
PubChem CID 73866
Nombre IUPAC cloro-dimetil-(3,3,3-trifluoropropil)silano
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Nombre del producto químico o material Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Cantidad 100 g
Número UN UN2985
Beilstein 1741726
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.67
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.375
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.105