Learn More
clorodiisopropilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925841 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 11925841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313440050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorodiisopropylsilane
CAS 2227-29-4
Color Incolora
Densidad 0.8720g/mL
Punto de ebullición 137.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14ClSi
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00054896
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2136
Gravedad específica 0.872
Sinónimo chlorodiisopropylsilane, diisopropylchlorosilane, unii-dvg177547j, silane, chloro diisopropyl, zlchem 966, chlorodiisopropylsilyl, chlorobis propan-2-yl silane, chloro-di propan-2-yl silicon
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI IGSUJBNDAWQLST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[Si](Cl)C(C)C
Nombre IUPAC cloro-di(propan-2-il)silicio
Peso molecular (g/mol) 149.71
PubChem CID 6365034
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylchlorosilane