Learn More
Clorodihidrido[bis[(2-diisopropilfosfino)etil]amina]iridio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11957041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11957041 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11947041 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 11957041
Marca: Thermo Scientific Acros 435122500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 791629-96-4 | C16H37NP2·ClH2Ir | 535.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 791629-96-4
Fórmula molecular C16H37NP2·ClH2Ir
Peso molecular (g/mol) 535.1
Clave InChI QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo iridium 3+ bis 2-diisopropylphosphanyl ethyl amine chloride dihydride, iridium 3+ chloride hydride-2-di propan-2-yl phosphanyl-n-2-di propan-2-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine 1/1/2/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Punto de fusión 240.6°C to 241.9°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 34.50 to 37.30% C, 2.50 to 2.70% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodihydrido(bis((2-diisopropylphosphino)ethyl)amine)iridium(III)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.