Learn More
(clorodifluorometoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chlorodifluoromethoxy)benzene |
| CAS | 770-11-6 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl F2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(Cl)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [cloro(difluoro)metoxi]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 178.564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178 |