Learn More
Sal sódica de ácido clorodifluoroacético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711252 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10494115 5 g Frasco de vidrio 5 g
10390464 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    138.00€ / 25 g
    Ahorro 10.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1895-39-2
Fórmula molecular C2ClF2NaO2
Peso molecular (g/mol) 152.46
Número MDL MFCD00064771
Clave InChI MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
PubChem CID 2734985
Nombre IUPAC sodio; 2-cloro-2,2-difluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Punto de fusión 195.0°C to 201.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClF2CCO2Na
Cantidad 25 g
Fieser 01,1227; 02,379; 03,265; 05,603
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.46
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.