Learn More
Sal sódica del ácido clorodifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1895-39-2 |
| Fórmula molecular | C2ClF2NaO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-cloro-2,2-difluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9453 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?