Learn More
Sal sódica del ácido clorodifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1895-39-2 |
| Fórmula molecular | C2ClF2NaO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-cloro-2,2-difluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9453 |