Learn More
Sal sódica del ácido clorodifluoroacético, TRC
Código de producto. 30368673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368673 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30368673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36546025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt
CAS 1895-39-2
Fórmula molecular C2ClF2NaO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
Nombre IUPAC sodio; 2-cloro-2,2-difluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 152.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9453