Learn More
Clorodietilisopropilsilano, + 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11975961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975961 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 11975961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435650250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorodiethylisopropylsilane
CAS 107149-56-4
Color Incolora
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 75.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H17ClSi
Fórmula lineal (CH3)2CHSi(C2H5)2Cl
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00191631
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.9
Sinónimo chlorodiethylisopropylsilane, diethylisopropylsilyl chloride, acmc-1bql9, isopropyldiethylchlorosilane, silane,chlorodiethyl 1-methylethyl, silane, chlorodiethyl 1-methylethyl
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
Nombre IUPAC cloro-dietil-propan-2-ilsilano
Peso molecular (g/mol) 164.75
PubChem CID 4486980
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.75
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiethylisopropylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación