Learn More
Clorodiciclohexilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10324402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324402 1 g Frasco de vidrio 1 g
10008851 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353290010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16523-54-9 | C12H22ClP | 232.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16523-54-9
Fórmula molecular C12H22ClP
Peso molecular (g/mol) 232.73
Número MDL MFCD00014294
Clave InChI AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
PubChem CID 2734135
Nombre IUPAC cloro(diciclohexil)fosfano
SMILES ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodicyclohexylphosphine
Color Incolora
Densidad 1.0540g/mL
Punto de ebullición 165.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H11)2PCl
Índice de refracción 1.5310 to 1.5340
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.054
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.74
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodicyclohexylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.