Learn More
Ácido clorodibromoacético, TRC
Código de producto. 30137808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137808 1 g 1 g
30005447 100 mg 100 miligramos
30004259 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3710381G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5278-95-5
Fórmula molecular C2 H Br2 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 252.29
Sinónimo Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dibromo-2-cloroacético
SMILES OC(=O)C(Cl)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromochloroacetic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.8032