Learn More
Clorodibromoacetaldehído (>90%), TRC
Código de producto. 30367442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367442 1 g -
30364027 250 mg -
30354820 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3709851G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64316-11-6
Fórmula molecular C2 H Br2 Cl O
Peso molecular (g/mol) 236.29
Sinónimo 2,2-Dibromo-2-chloro-acetaldehyde, Chlorodibromoacetaldehyde, Dibromochloroacetaldehyde, Dibromochloro-acetaldehyde
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-2-cloroacetaldehído
SMILES ClC(Br)(Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodibromoacetaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2HBr2ClO/c3-2(4,5)1-6/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.808