Learn More
Cloro(p-tolil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415640 1 g 1 g
11425640 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25889.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1019-71-2 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Chlorodi(p-tolyl)phosphine is used as a reactant for synthesis of palladium catalysts for C-C bond forming cross-coupling reactions, ligands for nickel(0)-catalyzed isomerization reactions, phosphinosulfonamide nickel complexes for oligomerization reactions. It is a reactant for phosphinylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorodi(p-tolil)fosfina se utiliza como reactivo para la síntesis de catalizadores de paladio para el enlace C-C que forma reacciones de acoplamiento cruzado, ligandos para reacciones de isomerización catalizada con níquel(0) y complejos de níquel de fosfinosulfonamida para reacciones de oligomerización. Es un reactivo para las reacciones de fosfinilación.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019-71-2
Fórmula molecular C14H14ClP
Peso molecular (g/mol) 248.69
Número MDL MFCD01630844
Clave InChI BJBXRRHIBSXGLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-methylphenyl chlorophosphine, chlorodi p-tolyl phosphine, chlorodi-p-tolylphosphine, chlorobis 4-methylphenyl phosphine, bis 4-methylphenyl phosphinous chloride, chlorobis 4-methylphenyl phosphane, chloro-bis 4-methylphenyl phosphane, di-p-tolylchlorophosphine, chloro bis-p-tolyl phosphane, di p-tolyl phosphinous chloride
PubChem CID 4188608
Nombre IUPAC cloro-bis(4-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodi(p-tolyl)phosphine
Densidad 1.159
Punto de ebullición 180°C to 184°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.69
Porcentaje de pureza 95%