Learn More
Clorodi(o-tolil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435640 1 g 1 g
11445640 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25890.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 36042-94-1 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Chlorodi(o-tolyl)phosphine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorodi(o-tolil)fosfina es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, bases y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36042-94-1
Fórmula molecular C14H14ClP
Peso molecular (g/mol) 248.69
Número MDL MFCD04038733
Clave InChI KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodi o-tolyl phosphine, di-o-tolylchlorophosphine, bis o-tolyl chlorophosphine, chlorobis o-tolyl phosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphane, chloro-bis 2-methylphenyl phosphane, chloroditolylphosphine, chlorodi-o-tolylphosphine, di o-tolyl chlorophosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 4590860
Nombre IUPAC cloro-bis(2-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Punto de fusión 57°C
Punto de ebullición 174°C to 178°C (3 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.69
Porcentaje de pureza 98%