Learn More
Clorodenafilo, TRC
Código de producto. 30136473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136473 2.5 g 2.50 g
17942965 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3655352.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1058653-74-9
Fórmula molecular C19 H21 Cl N4 O3
Peso molecular (g/mol) 388.85
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloroacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Chlorodenafil
Nombre IUPAC 5-[5-(2-cloroacetil)-2-etoxifenilo]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1302
Porcentaje de pureza >95%