Learn More
Clorociclopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405987 100 g 100 g
11415987 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25023.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-28-9 | C5H9Cl | 104.577 g/mol
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorociclopentano se utilizaba en la preparación de productos de activación diastereoméricos. Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. 760 mg/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-28-9
Fórmula molecular C5H9Cl
Peso molecular (g/mol) 104.577
Número MDL MFCD00001360
Clave InChI NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane, chloro, cyclopentyl chloride, chloroclopentane, cyclopentylchloride, unii-to3f41cl9a, 1-chlorocyclopentane, to3f41cl9a, cyclopentylchlorid, chloro-cyclopentan, chlorocyclopenetane
PubChem CID 70252
Nombre IUPAC clorociclopentano
SMILES C1CCC(C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorocyclopentane
Punto de fusión -94°C
Densidad 1.003
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Índice de refracción 1.4512
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900557
Información de solubilidad Soluble in water. 760mg/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.58
Porcentaje de pureza 99%