Learn More
Clorociclohexano, TRC
Código de producto. 30353523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353523 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30353523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32722510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorocyclohexane
CAS 542-18-7
Fórmula molecular C6H11Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES ClC1CCCCC1
Nombre IUPAC clorociclohexano
Peso molecular (g/mol) 118.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0549