Learn More
Clorociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356896 250 g 250 g
11366896 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11356896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04349.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorociclohexano se utiliza como materia prima en la síntesis de productos agroquímicos y de ingeniería química de medicina.
Solubilidad
Soluble en agua 0,02 g/l (20 °C). Soluble en alcohol y éter dietílico.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes y las bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-18-7
Fórmula molecular C6H11Cl
Peso molecular (g/mol) 118.604
Número MDL MFCD00003822
Clave InChI UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
Nombre IUPAC clorociclohexano
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorocyclohexane
Punto de fusión -44°C
Densidad 1
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.462
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900796
Índice Merck 14,2732
Información de solubilidad Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.61
Porcentaje de pureza 98%