Learn More
Clorociclobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424264
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11424264 1 g 1 g
11434264 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11424264
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12561.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1120-57-6 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-57-6
Fórmula molecular C4H7Cl
Peso molecular (g/mol) 90.55
Número MDL MFCD00013736
Clave InChI STJYMUBZVMSMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl chloride, cyclobutane, chloro, chloro-cyclobutane, cyclobutylchloride, chloranylcyclobutane, 1-chlorocyclobutane, acmc-1butg, chlorocyclobutane, 97+%
PubChem CID 70712
Nombre IUPAC clorociclobutano
SMILES C1CC(C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorocyclobutane
Densidad 0.991
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.4332
Cantidad 1 g
Número UN UN1127
Beilstein 1900414
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 97%