Learn More
Clorocresol, Mikromol™
Descripción
Clorocresol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-methylphenol |
| CAS | 59-50-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-3-methylphenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-metilfenol |
| Mostrar más |